Learn More
4-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467467 250 g 250 Gramm
11314749 100 g 100 Gramm
11457467 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15602.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Hauptrohstoff bei der Herstellung von Medizinprodukten, Farbstoffen, Kunststoffen und in anderen Branchen verwendet. 4-Chlorphenol wurde bei der durch sichtbares Licht induzierten Degradation von 4-Chlorphenol in wässriger Suspension aus reinem TiO2 verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-48-9
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.555
MDL-Nummer MFCD00002318
InChI-Schlüssel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC-Name 4-Chlorphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Dichte 1.306
Siedepunkt 217°C to 220°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Geruch Phenol-like
Menge 250 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 507004
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2154
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (27g/L).
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99%