Learn More
4-Chlorphenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022350
42.93 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-48-9
C6H5ClO
128.56
MFCD00002318
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
4684
CHEBI:28078
4-Chlorphenol
C1=CC(=CC=C1O)Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-48-9
C6H5ClO
128.56
MFCD00002318
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
4684
CHEBI:28078
4-Chlorphenol
C1=CC(=CC=C1O)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OH
Menge 500 g
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viskosität 4.99 mPa.s (50°C)
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigemSchmelzpunkt