Learn More
4-Chlorphenethylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944541 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11944541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440180050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenethyl bromide
CAS 6529-53-9
CAS Min. % 94.0
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5080g/mL
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Relative Dichte 1.508
Summenformel C8H8BrCl
Synonym 1-2-bromoethyl-4-chlorobenzene, 4-chlorophenethyl bromide, 2-4-chlorophenyl ethylbromide, 1-bromo-2-4-chlorophenyl ethane, benzene, 1-2-bromoethyl-4-chloro, p-chlorophenethyl bromide, 4-chlorophenethyl bromide 97, p-chloro-.beta.-phenethyl bromide, 1-chloro-4-2-bromoethyl benzene, acmc-20aa8v
Siedepunkt 85°C (1.0 Torr)
InChI-Schlüssel YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)Cl
IUPAC-Name 1-(2-bromethyl)-4-chlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 219.51
PubChem CID 23029
Formelmasse 219.51
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenethyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.