Learn More
4-(Chlormethyl)Styrol (~0,1 % TBC-Stabilisator), TRC
Artikelnummer. 30365102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30365102 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365102 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58798310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-20-7
Summenformel C9H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 152.62
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Ethenylbenzol
SMILES ClCc1ccc(C=C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)styrene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
Formelmasse 152.0393