Learn More
4-(Chlormethyl)oxan, TRC
Artikelnummer. 30339001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339001 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB42395810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(chloromethyl)oxane
CAS 863324-23-6
Summenformel C6H11OCl
Menge 10 mg
Synonym 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran
InChI-Formel InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES ClCC1CCOCC1
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)oxan
Molekulargewicht (g/mol) 134.6