Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 244.14 |
| Reinheit (%) | 95% |