Learn More
4-(Chlormethyl)-2-(3-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-Hydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510154
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
690632-83-8
C10H8Cl3NS
280.59
MFCD05664422
CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
2794670
4-(Chlormethyl)-2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol;hydrochlorid
Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
690632-83-8
C10H8Cl3NS
280.59
MFCD05664422
CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
2794670
4-(Chlormethyl)-2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol;hydrochlorid
Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 280.61
Reinheit (%) 97%