Learn More
4-Chloriodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30350617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36829525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroiodobenzene
CAS 637-87-6
Summenformel C6H4ClI
Menge 25 g
Synonym 1-Chloro-4-iodobenzene, 4-Chloro-1-iodobenzene, 4-Chlorophenyl Iodide, 4-Iodo-1-chlorobenzene, 4-Iodochlorobenzene, NSC 32862, p-Chloroiodobenzene, p-Chlorophenyl Iodide, p-Iodochlorobenzene, p-Iodophenyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-Chlor-4-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 238.45
Formelmasse 237.9046