Learn More
4-Chlorbutyronitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobutyronitrile |
| CAS | 628-20-6 |
| Summenformel | C4 H6 Cl N |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCCC#N |
| IUPAC-Name | 4-Chlorobutanenitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 103.55 |
| Formelmasse | 103.0189 |