Learn More
4-Chlorbutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395239
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395239 50 g 50 Gramm
11305249 250 g 250 Gramm
11385239 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18942.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 628-20-6 | C4H6ClN | 103.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-20-6
Summenformel C4H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 103.55
MDL-Nummer MFCD00001972
InChI-Schlüssel ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
PubChem CID 12336
IUPAC-Name 4-Chlorobutanenitril
SMILES ClCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobutyronitrile
Dichte 1.084
Siedepunkt 195°C to 197°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Strukturformel Cl(CH2)3CN
Brechungsindex 1.444
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1633582
Formelmasse 103.55
Reinheit (%) 97%