missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorbenzylmagnesiumchlorid, 0.50 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15401416
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401416 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15401416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54625.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
4-Chlorobenzylmagnesiumchlorid wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von 1-Chloro-4-(4-methyl-3-pentenyl)benzol durch Reaktion mit 1-Bromo-3-methyl-2-buten verwendet.

Löslichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 874-72-6
Menge 100 mL
Summenformel C7H6Cl2Mg
MDL-Nummer MFCD01311474
UN-Nummer UN2924
Synonym 4-chlorobenzylmagnesium chloride, p-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl magnesium, ccggtogofbbgsc-uhfffaoysa-m, magnesium, chloro 4-chlorophenyl methyl, 4-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-me-thf, 4-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran.
InChI-Schlüssel CCGGTOGOFBBGSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name magnesium(2+) (4-chlorophenyl)methanide chloride
Molekulargewicht (g/mol) 185.33
PubChem CID 10867043
Formelmasse 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.