Learn More
4-Chlorobenzylideneaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377395 25 g 25 Gramm
11367395 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05321.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3160-40-5 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3160-40-5
Summenformel C10H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 180.631
MDL-Nummer MFCD00018790
InChI-Schlüssel UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-chlorobenzylideneacetone, 4-chlorobenzalacetone, 4-4-chlorophenyl-3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl-but-3-en-2-one, p-chlorobenzylidene acetone, 3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl, p-chlorobenzalacetone
PubChem CID 736572
IUPAC-Name (E)-4-(4-chlorphenyl)aber-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzylideneacetone
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Siedepunkt 145°C to 147°C (5 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1100204
Formelmasse 180.64
Reinheit (%) 98%