Learn More
4-Chlorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735946
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
104-86-9
C7H8ClN
141.6
MFCD00008121
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
66036
(4-Chlorphenyl)Methanamin
C1=CC(=CC=C1CN)Cl
104-86-9
C7H8ClN
141.6
MFCD00008121
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
66036
(4-Chlorphenyl)Methanamin
C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-chlorobenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 215.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5576 to 1.5610
Menge 2.5 g
Beilstein 12, 1074
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible with water
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.