Learn More
(4-Chlorbenzyl)-Triphenylphosphoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489333
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489333 25 g 25 Gramm
11499333 100 g 100 Gramm
11409343 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489333 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11769.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1530-39-8 | C25H21Cl2P | 423.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1530-39-8
Summenformel C25H21Cl2P
Molekulargewicht (g/mol) 423.32
MDL-Nummer MFCD00041533
InChI-Schlüssel RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1bpq8, 4-chlorobenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-chlorobenzyltriphenyl-phosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphanium chloride, 4-chlorophenyl methyl-triphenylphosphonium chloride, 4-chlorophenyl methyl triphenylphosphine, chloride, 4-chlorobenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2733546
SMILES [Cl-].ClC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 286°C to 291°C
Menge 25 g
Beilstein 4173400
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name (4-chlorphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
Formelmasse 423.32
Reinheit (%) ≥98%