Learn More
4-Chlorbenzylmercaptan, 98 %
Artikelnummer. 11354749
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354749 5 g 5 Gramm
11478707 25 g 25 Gramm
11488707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19876.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6258-66-8
Summenformel C7H7ClS
Molekulargewicht (g/mol) 158.64
MDL-Nummer MFCD00004870
InChI-Schlüssel GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl mercaptan, 4-chlorobenzenemethanethiol, 4-chlorobenzylmercaptan, 4-chlorophenyl methanethiol, p-chlorobenzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 4-chloro, p-chlorotoluene-alpha-thiol, 4-chloro benzyl mercaptan, 4-chlor-benzylthiol, 4-chlorobenzyl thiol
PubChem CID 80409
IUPAC-Name (4-chlorophenyl)methanethiol
SMILES SCC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl mercaptan
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.202
Siedepunkt 234°C
Menge 5 g
Geruch Stench
Brechungsindex 1.5895
UN-Nummer UN2810
Beilstein 606496
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 98%