Learn More
4-Chlorobenzyl Chloride (~90%), TRC
Artikelnummer. 30138658
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138658 100 g 100 Gramm
30011261 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364730100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-83-6
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.03
Synonym (4-Chlorophenyl)methyl Chloride, 1-(Chloromethyl)-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chloro-1-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl Chloride, 4-Chloromethyl chlorobenzene, NSC 34032, p,alpha-Dichlorotoluene, p-Chlorobenzyl Chloride, p-Chlorophenylmethyl Chloride, alpha,4-Dichlorotoluene, alpha,p-Dichlorotoluene;
IUPAC-Name 1-chloro-4-(chloromethyl)benzene
SMILES ClCc1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl Chloride
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Formelmasse 159.9847