Learn More
4-Chlorbenzoylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pharmaceutical Intermediates.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Äther, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzoylacetonitrile |
| Schmelzpunkt | 128°C to 132°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 743368 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Dichloromethane,Ether,Ethyl Acetate and Methanol |
| Formelmasse | 179.61 |
| Reinheit (%) | 98% |