Learn More
4-Chlorbenzoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 122-01-0 |
| Summenformel | C7H4Cl2O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlorbenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.01 |
| Formelmasse | 173.9639 |