Learn More
4-Chlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384749 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11384749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16325.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4-Chlorbenzoylchlorid wurde zur Synthese von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer verwendet. 4-Chlorbenzoylchlorid kann in den folgenden Studien verwendet werden: Acetylierung von Benzol mit verschiedenen festen sauren Katalysatoren wie Dodecatungstophosphorsäure (DTPA), DTPA/K-10 Ton, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 Ton- und sulfatiertes Zirkonium, Herstellung von 1-(4-Chlorbenzoyl)-2, 7-Dimethoxynaphthalin, Herstellung von 4-Chlorbenzoyl-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer, Herstellung von 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorbenzoyl)-Semicarbaziden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlorbenzoesäurechlorid wurde zur Synthese von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer verwendet.4-Chlorbenzoesäurechlorid kann in den folgenden Studien verwendet werden: Acetylierung von Benzol mit verschiedenen festen sauren Katalysatoren wie Dodecatungstophosphorsäure (DTPA), DTPA/K-10 Ton, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 Ton- und sulfatiertes Zirkonium, Herstellung von 1-(4-Chlorbenzoesäure)-2, 7-Dimethoxynaphthalin, Herstellung von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer, Herstellung von 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorbenzoesäure)-Semicarbazid.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasser.Reagiert mit Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkohol und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoyl chloride
CAS 122-01-0
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Dichte 1.377
Siedepunkt 221°C to 222°C
Flammpunkt 105°C
Geruch Acrid
Summenformel C7H4Cl2O
Brechungsindex 1.578
MDL-Nummer MFCD00000686
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471606
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride
Löslichkeitsinformationen Reacts with water. Reacts with alcohol.
InChI-Schlüssel RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 98%