Learn More
4-Chlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477797 500 g 500 Gramm
11467797 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16325.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
4-Chlorbenzoylchlorid wurde zur Synthese von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer verwendet. 4-Chlorbenzoylchlorid kann in den folgenden Studien verwendet werden: Acetylierung von Benzol mit verschiedenen festen sauren Katalysatoren wie Dodecatungstophosphorsäure (DTPA), DTPA/K-10 Ton, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 Ton- und sulfatiertes Zirkonium, Herstellung von 1-(4-Chlorbenzoyl)-2, 7-Dimethoxynaphthalin, Herstellung von 4-Chlorbenzoyl-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer, Herstellung von 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorbenzoyl)-Semicarbaziden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlorbenzoesäurechlorid wurde zur Synthese von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer verwendet.4-Chlorbenzoesäurechlorid kann in den folgenden Studien verwendet werden: Acetylierung von Benzol mit verschiedenen festen sauren Katalysatoren wie Dodecatungstophosphorsäure (DTPA), DTPA/K-10 Ton, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 Ton- und sulfatiertes Zirkonium, Herstellung von 1-(4-Chlorbenzoesäure)-2, 7-Dimethoxynaphthalin, Herstellung von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer, Herstellung von 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorbenzoesäure)-Semicarbazid.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasser.Reagiert mit Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkohol und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-01-0
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.008
MDL-Nummer MFCD00000686
InChI-Schlüssel RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Dichte 1.377
Siedepunkt 221°C to 222°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.578
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471606
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water. Reacts with alcohol.
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 98%