Learn More
4-Chlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Chlorbenzoylchlorid wurde zur Synthese von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer verwendet. 4-Chlorbenzoylchlorid kann in den folgenden Studien verwendet werden: Acetylierung von Benzol mit verschiedenen festen sauren Katalysatoren wie Dodecatungstophosphorsäure (DTPA), DTPA/K-10 Ton, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 Ton- und sulfatiertes Zirkonium, Herstellung von 1-(4-Chlorbenzoyl)-2, 7-Dimethoxynaphthalin, Herstellung von 4-Chlorbenzoyl-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer, Herstellung von 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorbenzoyl)-Semicarbaziden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
4-Chlorbenzoesäurechlorid wurde zur Synthese von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer verwendet.4-Chlorbenzoesäurechlorid kann in den folgenden Studien verwendet werden: Acetylierung von Benzol mit verschiedenen festen sauren Katalysatoren wie Dodecatungstophosphorsäure (DTPA), DTPA/K-10 Ton, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 Ton- und sulfatiertes Zirkonium, Herstellung von 1-(4-Chlorbenzoesäure)-2, 7-Dimethoxynaphthalin, Herstellung von 4-Chlorbenzoesäure-CoA durch Reaktion mit CoA in KHCO3-Puffer, Herstellung von 1-Aryloxyacetyl-4-(4-Chlorbenzoesäure)-Semicarbazid.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasser.Reagiert mit Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkohol und Basen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzoyl chloride |
| Schmelzpunkt | 12°C to 14°C |
| Dichte | 1.377 |
| Siedepunkt | 221°C to 222°C |
| Flammpunkt | 105°C (221°F) |
| Geruch | Acrid |
| Brechungsindex | 1.578 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 471606 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Chlorobenzoyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzoyl chloride