Learn More
4-Chlorbenzotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442138 100 g 100 Gramm
11452138 500 g 500 Gramm
11462138 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15154.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
4-Chlorobenzotrifluoride acts as an important intermediate for dyes. It is used as an active component of polyurethane finishes. It is also used in adhesives, pigments, sealant chemicals, paints and coatings. Further, it is used as an environmental friendly solvent for cleaning or degreasing and dielectric fluid. It has a high capacity to dissolve inks, which is used in the printing industry. In addition to this, it is also used as xylene replacement in cleaners, thinners and other aromatic hydrocarbon blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzotrifluorid dient als wichtiges Zwischenprodukt für Farbstoffe. Es wird als aktiver Bestandteil von Polyurethan-Oberflächen verwendet. Es wird auch in Klebstoffen, Pigmenten, Dichtmittelchemikalien, Farben und Beschichtungen verwendet. Darüber hinaus wird es als umweltfreundliches Lösungsmittel zur Reinigung oder Entfettung von dielektrischen Flüssigkeiten verwendet. Es verfügt über eine hohe Kapazität zur Auflösung von Farben, die in der Druckindustrie verwendet wird. Darüber hinaus wird es als Ersatz für Xylol in Reinigern, Verdünnern und anderen aromatischen Kohlenwasserstoffmischungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Natriumdimethylsulfonat, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-56-6
Summenformel C7H4ClF3
Molekulargewicht (g/mol) 180.554
MDL-Nummer MFCD00000627
InChI-Schlüssel QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 1.346
Siedepunkt 136°C to 138°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
UN-Nummer UN2234
Beilstein 510203
Merck Index 14,2126
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 180.56
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzotrifluoride