Learn More
4-Chlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30133817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133817 10 g 10 Gramm
30003701 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36448510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-85-0
Summenformel C13 H9 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Synonym (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, 4-Chlorobenzophenone, Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Formelmasse 216.0342
Reinheit (%) >95%