Learn More
4-Chlorbenzophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30052548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052548 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052548 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0380.10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlorbenzophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzophenone
CAS 134-85-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chlorobenzophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H9 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Menge 100 mg
Formelmasse 216,0342 g/mol