Learn More
4-Chlorbenzophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10192560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10192560 5 g Glasflasche 5 Gramm
10636292 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10244180 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10192560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 134-85-0 | C13H9ClO | 216.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-85-0
MDL-Nummer MFCD00000622
InChI-Schlüssel UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzophenone, 4-chlorophenyl phenyl methanone, p-chlorobenzophenone, methanone, 4-chlorophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro, p-cbp, unii-wih1iz728u, 4-chloro benzophenone, 4-chlorophenyl-phenylmethanone, wih1iz728u
PubChem CID 8653
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 330°C to 332°C
Flammpunkt 143°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H9ClO
Strukturformel ClC6H4COC6H5
Menge 5 g
Beilstein 07, 419
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,hot alcohol,and carbon tetrachloride
Molekulargewicht (g/mol) 216.67
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.