Learn More
4-Chlorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30349322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349322 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC427640500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzonitrile
CAS 623-03-0
Summenformel C7H4ClN
Menge 500 mg
Synonym Benzonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzenitrile, 4-Chlorobenzonitril, 4-Chlorocyanobenzene, 4-Chlorophenyl cyanide, 4-Cyanochlorobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, NSC 6111, p-Chlorobenzonitrile, p-Chlorocyanobenzene, p-Cyanochlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMILES N#CC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
Formelmasse 137.0032