Learn More
4-Chlorbenzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10566430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10566430 5 g 5 Gramm
10027699 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566430 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 23967-57-9
Summenformel C9H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.66
InChI-Schlüssel IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 3854516
IUPAC-Name 4-Chlor-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 255°C to 256.7°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 212.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.