Learn More
4-Chlorbenzhydrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449817
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449817 25 g 25 Gramm
11459817 100 g 100 Gramm
11469817 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22778.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 134-83-8 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-83-8
Summenformel C13H10Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 237.123
MDL-Nummer MFCD00000856
InChI-Schlüssel ALKWTKGPKKAZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydryl chloride, 4-chlorobenzhydrylchloride, p-chlorobenzhydryl chloride, 1-chloro-4-chloro phenyl methyl benzene, benzene, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl, chloro 4-chlorophenyl phenylmethane, chloro p-chlorophenyl phenylmethane, methane, chloro p-chlorophenyl phenyl, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl benzene
PubChem CID 241584
IUPAC-Name 1-chlor-4-[chlor(phenyl)methyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzhydryl chloride
Dichte 1.239
Siedepunkt 159°C to 160°C (2 mmHg)
Flammpunkt 194°C (381°F)
Brechungsindex 1.603
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2050236
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 237.13
Reinheit (%) 98%