missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorbenzolsulfonylchlorid, TRC

Artikelnummer. 30352923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352923 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30352923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2534965G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-60-2
Summenformel C6H4Cl2O2S
Menge 5 g
Synonym 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.07
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.