Learn More
4-Chlorbenzol-1-Carboximidamidhydrochlorid, 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10673233 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10263622 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10223203 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673233 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06264EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14401-51-5
Summenformel C7H8Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 191.055
InChI-Schlüssel RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC-Name 4-Chlorbenzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Menge 10 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Formelmasse 191.06
Reinheit (%) 95%