Learn More
4-Chlorbenzol-1,3-diol (4-Chloresorcin), Mikromol
Artikelnummer. 30460029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460029 4 x 25 mg 100 Milligramm
30052443 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30460029 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3572.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlorbenzol-1,3-diol (4-Chloresorcin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chlororesorcinol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H5 Cl O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzol-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 144.56
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 143,9978 g/mol