Learn More
4-Chlorbenzamidinhydriodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434633 5 g 5 Gramm
11424633 1 g 1 Gramm
11444633 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11571.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115297-57-9 | C7H8ClIN2 | 282.509 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115297-57-9
Summenformel C7H8ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 282.509
MDL-Nummer MFCD00051987
InChI-Schlüssel YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
PubChem CID 2734221
IUPAC-Name 4-Chlorbenzecarboximidamid;hydroiodid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Schmelzpunkt ∼235°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 8280383
Formelmasse 282.51
Reinheit (%) 96%