Learn More
4-Chlorobenzaldehyd, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11944801
Marke: Thermo Scientific Acros 150440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-88-1
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
InChI-Schlüssel AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC-Name 4-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt >46.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1960g/mL
Siedepunkt 214.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel ClC6H4CHO
Menge 5 kg
Beilstein 07,235
Relative Dichte 1.196
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse