Learn More
4-Chlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11485083
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11485083 5000 g 5000 Gramm
11475083 250 g 250 Gramm
11465083 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11485083 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12757.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
4-Chlorobenzaldehyde is used as an intermediate for the manufacture of dyestuffs, optical brighteners, pharmaceuticals, agricultural chemicals and metal finishing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorobenzaldehyd wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Farbstoffen, optischen Aufhellern, Pharmazeutika, landwirtschaftlichen Chemikalien und Metallverarbeitungsprodukten verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.94 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-88-1
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.566
MDL-Nummer MFCD00003379
InChI-Schlüssel AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC-Name 4-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Pungent
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 385858
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.94g/L).
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 98%