Learn More
4-Chlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475083
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475083 250 g 250 Gramm
11465083 1000 g 1000 Gramm
11485083 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12757.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
4-Chlorobenzaldehyde is used as an intermediate for the manufacture of dyestuffs, optical brighteners, pharmaceuticals, agricultural chemicals and metal finishing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorobenzaldehyd wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Farbstoffen, optischen Aufhellern, Pharmazeutika, landwirtschaftlichen Chemikalien und Metallverarbeitungsprodukten verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.94 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-88-1
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.566
MDL-Nummer MFCD00003379
InChI-Schlüssel AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC-Name 4-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Pungent
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 385858
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.94g/L).
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.