Learn More
4-Chlorobenzaldehyd, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10523701 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10357560 100 g Glasflasche 100 Gramm
10397700 250 g Glasflasche 250 Gramm
11944801 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10523701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150440010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-88-1
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
InChI-Schlüssel AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC-Name 4-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt >46.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1960g/mL
Siedepunkt 214.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CHO
Menge 1 kg
Beilstein 07,235
Relative Dichte 1.196
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse