Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloroanisole |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | -18.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.1600g/mL |
| Siedepunkt | 198.0°C to 202.0°C |
| Flammpunkt | 78°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |