Learn More
4-Chloranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10462780 25 g Glasflasche 25 Gramm
15770819 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170150250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-12-1
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
InChI-Schlüssel YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
IUPAC-Name 1-Chlor-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroanisole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -18.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 198.0°C to 202.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5340 to 1.5360
Menge 25 g
Beilstein 06,186
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.