Learn More
4-Chloranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460193
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460193 250 g 250 Gramm
11450193 50 g 50 Gramm
11440193 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460193 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11377.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
4-Chloroanisole was found to react with Cu (II)-smectite forming a blue clay-organic complex. 4-Chloroanisole was chosen as the main test substrate for the optimisation studies as it is electronically deactivated and thus resistant to oxidative addition and consequently very reluctant to enter a catalytic manifold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es zeigte sich, dass 4-Chloranisol in einer Reaktion mit Cu(II)-Smektit einen organischen Komplex aus blauem Ton bildet. 4-Chloranisol wurde als Haupttestsubstrat für Optimierungsstudien gewählt, da es elektronisch deaktiviert und somit beständig gegen eine oxidative Additionen ist und folglich nur sehr widerwillig eine Katalyse eingeht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-12-1
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
MDL-Nummer MFCD00000616
InChI-Schlüssel YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
IUPAC-Name 1-Chlor-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroanisole
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.17
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 250 g
Beilstein 1858901
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 99%