Learn More
4-Chloranilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18073910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18073910 25 mg 25 Milligramm
18073600 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18073910 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0162.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chloranilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline
CAS 106-47-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chloroaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 Cl N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-Chloranilin
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
Menge 25 mg
Formelmasse 127,0189 g/mol