Learn More
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10355930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10355930 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10080740 5 g Glasflasche 5 Gramm
10677632 100 g Glasflasche 100 Gramm
10090740 500 g Glasflasche 500 Gramm
10267263 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10355930 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 108590010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-47-8
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
MDL-Nummer MFCD00007835
InChI-Schlüssel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC-Name 4-Chloranilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Beige bis braun-lila
CAS Max. % 100.0
Menge 1 kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4NH2
Viskosität 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Siedepunkt 232.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 98%