Learn More
4'-Chloracetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Beschreibung
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloracetophenon wird als Tränengas zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen und als chemische Keule gegen kleine Gruppen oder Einzelpersonen eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.11 mg/ml bei 25 °C), Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
Chloracetophenon wird als Tränengas zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen und als chemische Keule gegen kleine Gruppen oder Einzelpersonen eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.11 mg/ml bei 25 °C), Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Chloroacetophenone |
| Schmelzpunkt | 17°C to 20°C |
| Dichte | 1.19 |
| Siedepunkt | 230°C to 232°C |
| Flammpunkt | 90°C (194°F) |
| Brechungsindex | 1.555 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN3416 |
| Beilstein | 386014 |
| Merck Index | 14,2116 |
| Mehr anzeigen |