Learn More
4'-Chloracetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423534
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11423534
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11214.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.608 g/mol
4'-Chloroacetanilide is used in pharmaceutical preparations, using PGC column. And also used in the synthesis of alprazolam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Chloracetanilid wird in pharmazeutischen Präparaten mit PGC-Säule verwendet. Und auch für die Synthese von Alprazolam.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-03-7
Summenformel C8H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 169.608
MDL-Nummer MFCD00000612
InChI-Schlüssel GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
IUPAC-Name N-(4-Chlorphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloroacetanilide
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Dichte 1.385
Siedepunkt 333°C
Menge 100 g
Beilstein 509638
Merck Index 14,2111
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloroacetanilide