Learn More
4-Chlorperphenazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro Perphenazine |
| CAS | 875256-24-9 |
| Summenformel | C21H26ClN3OS |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 4-[3-[4-Chlorophenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-5-3-7-19-21(17)27-20-8-2-1-6-18(20)25(19)10-4-9-23-11-13-24(14-12-23)15-16-26/h1-3,5-8,26H,4,9-16H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4c(Cl)cccc24)CC1 |
| IUPAC-Name | 2-[4-[3-(4-Chlorphenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 403.97 |