Learn More
4-Chlor-O-tolylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 193.08 |
Reinheit (%) | 97% |