Learn More
4-Chlor-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469772 500 g 500 Gramm
11449772 25 g 25 Gramm
11459772 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469772 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10823.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-83-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-83-0
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.59
MDL-Nummer MFCD00011691
InChI-Schlüssel BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine
PubChem CID 7263
ChEBI CHEBI:82301
IUPAC-Name 4-chlorbenzol-1,2-diamin
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 500 g
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%