Learn More
4-Chlor-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449772
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11449772
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10823.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-83-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-83-0
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.59
MDL-Nummer MFCD00011691
InChI-Schlüssel BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine
PubChem CID 7263
ChEBI CHEBI:82301
IUPAC-Name 4-chlorbenzol-1,2-diamin
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 25 g
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%