Learn More
4-Chlor-N-Phenylbutyramid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426168
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15426168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59762.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7578-45-2
Summenformel C10H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 197.662
MDL-Nummer MFCD01357318
InChI-Schlüssel GJMGKNWSRKDALN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-phenylbutyramide, n-phenyl-4-chlorobutanamide, 4-chloro-n-phenyl-butyramide
PubChem CID 5106095
IUPAC-Name 4-Chlor-N-phenylbutanamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-phenylbutyramide
Menge 250 mg
Formelmasse 197.66
Reinheit (%) 97%