Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-N,N-Diethyl-2-Nitroanilin, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63049.03
Additional Details : CAS : 86309-90-2 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439508
  • 97.73 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
07-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
86309-90-2
(4-Chloro-2-nitrophenyl)diethylamine
Spezifikation
4-Chloro-N,N-diethyl-2-nitroaniline
86309-90-2
3298044
228.68
96%
1g
UN2811
(4-Chloro-2-nitrophenyl)diethylamine
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation