Learn More
4-Chlor-N'-hydroxybenzimidamid, TRC
Artikelnummer. 30348935
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30348935 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3681285G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Summenformel C7H7ClN2O
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
SMILES ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-Chlor-N-hydroxybenzolcarboximidamid
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
Formelmasse 170.0247